Tisk…
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
224300010 224300050 224300250
ACRO224300010EA 1050 CZK
ACRO224300010 ACRO224300050 ACRO224300250
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Vzorec: C₂₀H₁₄O₂
Bod tání: 205…211 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004068
CAS číslo: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +33° to +38° (20 °C, 589 nm) (c=1, THF)