Tisk…
Sulfid antimonitý 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
223595000 223591000
ACRO223595000EA 4050 CZK
ACRO223595000 ACRO223591000
Sulfid antimonitý 98%
Sulfid antimonitý
Vzorec: S₃Sb₂
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 550 °C
Hustota: 4,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011217
CAS číslo: 1345-04-6
EINECS: 215-713-4
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00754
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey to black Crystalline powder
Assay ≥97.5 % (Sb2S3)