Tisk…

cín, granular 0.1 --> 0.8 mm

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

222571000 222575000
ACRO222571000EA 1600 CZK
ACRO222571000 ACRO222575000
cín, granular 0.1 --> 0.8 mm
cín
Vzorec: Sn
Bod varu: 2270 °C (1013 hPa)
Hustota: 7,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00133862
CAS číslo: 7440-31-5
EINECS: 231-141-8
Merck Index: 12,09587

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey Granular powder
Particle size 0.1 to 0.8 mm
Antimony (Sb) ≤200 ppm
Bismuth (Bi) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤700 ppm

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR