Tisk…

Ethyl anthranilate 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

222231000 222235000
ACRO222231000EA 1670 CZK
ACRO222231000 ACRO222235000
Ethyl anthranilate 99%
Ethyl anthranilate
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Bod varu: 129…130 °C (9 mmHg)
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 1,117 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00007711
CAS číslo: 87-25-2
EINECS: 201-735-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR