Tisk…

2,6-Di-terc-butyl-p-krezol 99.8%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, BHT

219830500 219832500 219830010 219830050 219830000
ACRO219830500EA 776 CZK
ACRO219830500 ACRO219832500 ACRO219830010 ACRO219830050 ACRO219830000
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol 99.8%
2,6-Di-terc-butyl-p-krezol
Vzorec: C₁₅H₂₄O
MW: 220.35
Bod varu: 265 °C (760 mmHg)
Bod tání: 69…71 °C
Bod vzplanutí: 127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011644
CAS číslo: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01547

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Semitransparent white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 71 °C
Water ≤0.12 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color of solution ≤30 APHA (30 % w/w in acetone)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR