Tisk…

D-(-)-Pantolactone 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

218140250 218140050 218141000
ACRO218140250EA 2610 CZK
ACRO218140250 ACRO218140050 ACRO218141000
D-(-)-Pantolactone 99%
D-(-)-Pantolactone

CAS No.: 599-04-2

Vzorec: C₆H₁₀O₃
Bod varu: 120…122 °C (15 mmHg)
Bod tání: 88…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005392
CAS číslo: 599-04-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -49° to -52° (25 °C, 589 nm) (c=2, H2O)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR