Tisk…

Kyselina linolenová 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

215040050 215040250 215041000
ACRO215040050EA 2160 CZK
ACRO215040050 ACRO215040250 ACRO215041000
Kyselina linolenová 99%
Kyselina linolenová
Vzorec: C₁₈H₃₂O₂
Bod varu: 229…230 °C (16 mmHg)
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064241
CAS číslo: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR