Tisk…

Ethoxid sodný 21% in ethanol, pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

213222500 213220010
ACRO213222500EA 1670 CZK
ACRO213222500 ACRO213220010
Ethoxid sodný 21% in ethanol, pure
Ethoxid sodný
Vzorec: C₂H₅NaO
Bod varu: 91 °C
Hustota: 0,868 g/cm³
Bod vzplanutí: 25 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012417
CAS číslo: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN: 2924
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Yellow to brown Solution (May darken on storage)
Titration with HCl 20.0 to 22.0 %
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR