Tisk…

Fluorid draselný 99+% p.a.

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

212602500 212600010
ACRO212602500EA 2450 CZK
ACRO212602500 ACRO212600010
Fluorid draselný 99+% p.a.
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Bod varu: 1505 °C (1013 hPa)
Bod tání: 860 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Potassium fluosilicate ≤0.1 %
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Cobalt (Co) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Free acid (HF) ≤0.01 %
Free alkali ≤0.01 % (K2CO3)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR