Tisk…

Fluorid stříbrný 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

210450050 210450250
ACRO210450050EA 4380 CZK
ACRO210450050 ACRO210450250
Fluorid stříbrný 99+%
Fluorid stříbrný
Vzorec: AgF
Bod varu: 1150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 435 °C
Hustota: 5,85 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003410
CAS číslo: 7775-41-9
EINECS: 231-895-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08657

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Brown-yellow to rust brown Powder
Assay ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR