Tisk…

(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

208550250 208551000
ACRO208550250EA 1710 CZK
ACRO208550250 ACRO208551000
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester 99%
(4-Hydroxyphenyl)acetic acid methyl ester
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod varu: 162…163 °C (5 mmHg)
Bod tání: 55…58 °C
MDL Number: MFCD00002387
CAS číslo: 14199-15-6
EINECS: 238-050-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 58 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR