Tisk…

1,2-Diethoxyethan 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

208240010 208240025 208241000
ACRO208240010EA 8980 CZK
ACRO208240010 ACRO208240025 ACRO208241000
1,2-Diethoxyethan 99%
1,2-Diethoxyethane
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Bod varu: 121,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0,8417 g/cm³
Bod vzplanutí: 19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009253
CAS číslo: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR