Tisk…
Triizopropanolát hlinitý 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Aluminiumtriisopropylate, Aluminiumisopropylate, Aluminiumtriisopropoxide, Aluminium isopropoxide
205170010 205175000 205170051
ACRO205170010EA 2210 CZK
ACRO205170010 ACRO205175000 ACRO205170051
Triizopropanolát hlinitý 98%
Triizopropanolát hlinitý
Vzorec: C₉H₂₁AlO₃
Bod varu: 125…130 °C (38 mmHg)
Bod tání: 129…136 °C
Hustota: 0,9771 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008870
CAS číslo: 555-31-7
EINECS: 209-090-8
UN: 3181
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00346
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 136 °C
Aluminium (Al) 12.9 to 13.5 %