Tisk…

Hexylamine 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

204720050 204725000 204721000 204720010
ACRO204720050EA 876 CZK
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204721000 ACRO204720010
Hexylamine 99%
Hexylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Bod varu: 131 °C (1013 hPa)
Bod tání: –19 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008240
CAS číslo: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR