Tisk…

Boron trifluoride dimethyl ether complex

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

204060500 204062500
ACRO204060500EA 1380 CZK
ACRO204060500 ACRO204062500
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Boron trifluoride dimethyl ether complex
Vzorec: C₂H₆BF₃O
MW: 113.87
Bod varu: 126
Bod tání: –14 °C
Hustota: 1.239
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013192
CAS číslo: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN: 2965
ADR: 4.3 I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR