Tisk…

Trimethylsilylacetylene 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

203570050 203570250 203571000
ACRO203570050EA 2760 CZK
ACRO203570050 ACRO203570250 ACRO203571000
Trimethylsilylacetylene 98%
Trimethylsilylacetylene
Vzorec: C₅H₁₀Si
Bod varu: 53 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,69 g/cm³
Bod vzplanutí: –34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008569
CAS číslo: 1066-54-2
EINECS: 213-919-9
UN: 1993
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3873 to 1.3903 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR