Tisk…

Chlorid lithný, anhydrous 99% for analysis

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

199880020 199881000 199885000 199880100
ACRO199880020EA 17510 CZK
ACRO199880020 ACRO199881000 ACRO199885000 ACRO199880100
Chlorid lithný, anhydrous 99% for analysis
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
Bod varu: 1382 °C (760 mmHg)
Bod tání: 605 °C
Hustota: 2,06 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.6 % (400°C, 4 h)
Alkalinity ≤0.025 % (as Li2CO3)
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0015 %
Potassium (K) ≤0.0015 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.0015 %
Insolubles ≤0.005 % (in HCl)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR