Tisk…

Chlorid měďný 97%, pure

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 1460 CZK
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Chlorid měďný 97%, pure
Chlorid měďný
Vzorec: ClCu
Bod varu: 1367 °C (1013 hPa)
Bod tání: 430 °C
Hustota: 4,14 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010971
CAS číslo: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR