Tisk…

Oxid manganičitý 99.99+% (trace metals basis)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Manganese dioxide, Manganese(IV) oxide, activated, Manganese peroxide, Mangan(IV)-oxid

193470050 193470250 193471000
ACRO193470050EA 2260 CZK
ACRO193470050 ACRO193470250 ACRO193471000
Oxid manganičitý 99.99+% (trace metals basis)
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
Hustota: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Grey to black Powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR