Tisk…

Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

190420010 190420050
ACRO190420010EA 10700 CZK
ACRO190420010 ACRO190420050
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride 98%
Tris(triphenylphosphine)rhodium(I) chloride
Vzorec: C₅₄H₄₅ClP₃Rh
Bod tání: 245…250 °C
Hustota: 1,363 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010016
CAS číslo: 14694-95-2
EINECS: 238-744-5
Merck Index: 12,02226

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry 10.8 to 11.3 % (Rh)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR