Tisk…

Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 2-Piperidinecarboxylate, Ethyl pipecolinate

189580050 189580250
ACRO189580050EA 1680 CZK
ACRO189580050 ACRO189580250
Ethyl-2-piperidinecarboxylate 98+%
Ethyl-2-piperidinecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
Hustota: 1.006 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005980
CAS číslo: 15862-72-3
EINECS: 239-990-6
UN: 1993
ADR: 3 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR