Tisk…

Thiomorpholine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

187970050 187970250
ACRO187970050EA 1970 CZK
ACRO187970050 ACRO187970250
Thiomorpholine 97%
Thiomorpholine
Vzorec: C₄H₉NS
Hustota: 1,088 g/cm³
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005974
CAS číslo: 123-90-0
UN: 3267
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR