Tisk…

(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

181590010 181590050 181590250
ACRO181590010EA 1290 CZK
ACRO181590010 ACRO181590050 ACRO181590250
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol 96%
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod varu: 81 °C (8 mmHg)
Bod tání: 30…32 °C
Hustota: 0,92 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064296
CAS číslo: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to white to light yellow Liquid after melting or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific optical rotation +15° to +19° (20°C, 589 nm) (c=10, ethanol)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR