Tisk…
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexahydro-m-xylylenediamine, 1,3-Di(aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexane-1,3-diyldimethanamine
177480050 177481000 177485000
ACRO177480050EA 1350 CZK
ACRO177480050 ACRO177481000 ACRO177485000
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture) 99%
1,3-Bis(aminomethyl)cyclohexane (cis and trans mixture)
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₈H₁₈N₂
Bod varu: 220 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001522
CAS číslo: 2579-20-6
UN: 3267
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %