Tisk…
2-Naphthoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
177320250 177321000
ACRO177320250EA 1910 CZK
ACRO177320250 ACRO177321000
2-Naphthoic acid 99%
2-Naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Bod varu: >300 °C (760 mmHg)
Bod tání: 183…187 °C
Hustota: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004101
CAS číslo: 93-09-4
EINECS: 202-217-8
Merck Index: 12,06469
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 183 to 187 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %