Tisk…

2-Methoxypropene 97% stabilizovaný

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2-Methoxy-1-propene, Isopropenyl methyl ether, 2-Methoxyprop-1-ene

174350010 174352500 174350025
ACRO174350010EA 7620 CZK
ACRO174350010 ACRO174352500 ACRO174350025
2-Methoxypropene 97% stabilizovaný
2-Methoxypropene
Vzorec: C₄H₈O
MW: 72.11
Hustota: 0.78 g/cm³
Bod vzplanutí: –29 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014929
CAS číslo: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
UN: 1993
ADR: 3 I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3810 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤0.5 % potassium carbonate


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR