Tisk…

Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

173581000 173585000 173580250
ACRO173581000EA 3830 CZK
ACRO173581000 ACRO173585000 ACRO173580250
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate 95+%
Ethyl-2-oxocyclopentanecarboxylate
Vzorec: C₈H₁₂O₃
Bod varu: 224…228 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001412
CAS číslo: 611-10-9
EINECS: 210-253-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR