Tisk…

(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

172490250 172491000 172495000
ACRO172490250EA 1090 CZK
ACRO172490250 ACRO172491000 ACRO172495000
(+)-Dimethyl-L-tartrate 99%
(+)-Dimethyl-L-tartrate
Vzorec: C₆H₁₀O₆
Bod varu: 157…159 °C (15hPa)
Bod tání: 48…50 °C
Hustota: 1,3403 g/cm³ (15 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064437
CAS číslo: 608-68-4
EINECS: 210-166-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water)
Elemental Analysis 5.22 to 5.65 % (N)

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR