Tisk…

5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

166650250 166650050 166651000
ACRO166650250EA 4930 CZK
ACRO166650250 ACRO166650050 ACRO166651000
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde 97%
5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Hustota: 1,61 g/cm³
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005432
CAS číslo: 4701-17-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR