Tisk…

Deuteriumoxid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

166300100 166301000 166300010
ACRO166300100EA 1280 CZK
ACRO166300100 ACRO166301000 ACRO166300010
Deuteriumoxid 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Deuteriumoxid
Vzorec: D₂O
Bod varu: 101,3 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,105 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044636
CAS číslo: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.75 %
Melting point 69 to 77 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR