Tisk…

Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Trichloromethane-D1, Chloroform-[²H₁], Chloroform-D

166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 1120 CZK
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Chloroform-D1 99.8 atom % D + 1% TMS for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Bod varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000827
CAS číslo: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR