Tisk…

2,2'-Dipyridyl disulphide 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine

162230050 162230250 162231000
ACRO162230050EA 2570 CZK
ACRO162230050 ACRO162230250 ACRO162231000
2,2'-Dipyridyl disulphide 98%
2,2'-Dipyridyl disulphide
Vzorec: C₁₀H₈N₂S₂
MW: 220.32
Bod varu: 348
Bod tání: 56…60 °C
Bod vzplanutí: 210 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006287
CAS číslo: 2127-03-9
EINECS: 218-343-1
UN: 3335
ADR: 9 III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR