Tisk…

Phenylglyoxal monohydrate 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 2,2-Dihydroxy-1-phenylethan-1-one, Benzoylformaldehyde, Phenylglyoxal hydrate, 2,2-Dihydroxyacetophenone

161970050 161970250 161971000
ACRO161970050EA 2290 CZK
ACRO161970050 ACRO161970250 ACRO161971000
Phenylglyoxal monohydrate 97%
Phenylglyoxal monohydrate

CAS No.: 1075-06-5

Vzorec: C₈H₆O₂·H₂O
Bod varu: 142 °C (125 mmHg)
Bod tání: 71…76 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149499
CAS číslo: 1075-06-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 76 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR