Tisk…

4-Benzylpiperidine 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

161931000 161930050
ACRO161931000EA 2910 CZK
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylpiperidine 98%
4-Benzylpiperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇N
MW: 175.27
Bod varu: 279
Bod tání: 6…7 °C
Hustota: 0.99 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006006
CAS číslo: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR