Tisk…

2,6-Dichlorobenzamide 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

161690250 161691000
ACRO161690250EA 934 CZK
ACRO161690250 ACRO161691000
2,6-Dichlorobenzamide 97%
2,6-Dichlorobenzamide
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO
Bod varu: 335 °C (1013 hPa)
Bod tání: 196…201 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007975
CAS číslo: 2008-58-4
EINECS: 217-918-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 201 °C
GC ≥96 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR