Tisk…

α-chlor-4-nitrotoluen 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

161090100 161091000 161092500
ACRO161090100EA 769 CZK
ACRO161090100 ACRO161091000 ACRO161092500
α-chlor-4-nitrotoluen 99%
α-chlor-4-nitrotoluen
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Bod varu: 112 °C (,6 mmHg)
Bod tání: 71…74 °C
Hustota: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007374
CAS číslo: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 71 to 74 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR