Tisk…

2,5-Dimethylbenzoic acid 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

160330100 160330500
ACRO160330100EA 1940 CZK
ACRO160330100 ACRO160330500
2,5-Dimethylbenzoic acid 98%
2,5-Dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18
Bod varu: 268 °C (760 mmHg)
Bod tání: 131…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002482
CAS číslo: 610-72-0
EINECS: 210-235-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 135 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR