Tisk…

4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

158560050 158560250 158561000 158565000
ACRO158560050EA 960 CZK
ACRO158560050 ACRO158560250 ACRO158561000 ACRO158565000
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄Cl₂O₂S
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50…52 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007439
CAS číslo: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR