Tisk…

4-Methylbenzyl alcohol 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

155920250 155921000 155920050
ACRO155920250EA 1560 CZK
ACRO155920250 ACRO155921000 ACRO155920050
4-Methylbenzyl alcohol 98%
4-Methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₀O
Bod varu: 217 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56…61 °C
Hustota: 0,978 g/cm³ (72 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004664
CAS číslo: 589-18-4
EINECS: 209-639-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystals or needles or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 61 °C
GC ≥97.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR