Tisk…

Chloro(diphenyl)methane 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Benzhydryl chloride

154660050 154662500 154660500
ACRO154660050EA 809 CZK
ACRO154660050 ACRO154662500 ACRO154660500
Chloro(diphenyl)methane 98%
Chloro(diphenyl)methane
Vzorec: (C₆H₅)₂CHCl
Bod varu: 270 °C (760 mmHg)
Bod tání: 15…17 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000855
CAS číslo: 90-99-3
EINECS: 202-031-7
UN: 3265
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR