Tisk…

(4-Bromophenyl)acetonitrile 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

154480250 154481000
ACRO154480250EA 1300 CZK
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromophenyl)acetonitrile 99%
(4-Bromophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod varu: 286 °C (1013 hPa)
Bod tání: 47…49 °C
Bod vzplanutí: 152 °C
MDL Number: MFCD00001916
CAS číslo: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR