Tisk…

2-Formylbenzoic acid 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

152081000 152080250
ACRO152081000EA 2130 CZK
ACRO152081000 ACRO152080250
2-Formylbenzoic acid 99%
2-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
Bod varu: 101 °C (0,4 -rr)
Bod tání: 96…99 °C
Hustota: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003336
CAS číslo: 119-67-5
EINECS: 204-342-3

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR