Tisk…

methylová červeň sodná sůl, pure indicator

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Methyl red water soluble, 2-(4-Dimethylaminophenylazo)benzoic acid sodium salt, Sodium 2-(p-(dimethylamino)phenylazo)benzoate

151411000 151410250 151415000
ACRO151411000EA 2430 CZK
ACRO151411000 ACRO151410250 ACRO151415000
methylová červeň sodná sůl, pure indicator
methylová červeň sodná sůl
Vzorec: C₁₅H₁₄N₃NaO₂
Bod tání: ? 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002426
CAS číslo: 845-10-3
EINECS: 212-682-9
Merck Index: 13,06142

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1% in water) clear to faint turbid solution
Visual transition interval from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR