Tisk…

2-Methylhydroquinone 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Methylhydroquinone

150830010 150832500 150830050
ACRO150830010EA 6550 CZK
ACRO150830010 ACRO150832500 ACRO150830050
2-Methylhydroquinone 99%
2-Methylhydroquinone
Vzorec: C₇H₈O₂
MW: 124.14
Bod varu: 285
Bod tání: 126 °C
Bod vzplanutí: 172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002345
CAS číslo: 95-71-6
EINECS: 202-443-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥126 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.1 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR