Tisk…

Perchloroethane 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Hexachloroethane

148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 7580 CZK
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Perchloroethane 99%
Perchloroethane
Vzorec: C₂Cl₆
MW: 236.74
Bod varu: 189
Bod tání: 184…190 °C
Hustota: 2.091 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000799
CAS číslo: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,04698

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR