Tisk…

Ethyl toluene-4-sulphonate 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: Ethyl 4-toluenesulphonate, Ethyl p-toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylbenzenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid ethyl ester

147230010 147232500 147230500
ACRO147230010EA 6330 CZK
ACRO147230010 ACRO147232500 ACRO147230500
Ethyl toluene-4-sulphonate 98%
Ethyl toluene-4-sulphonate
Vzorec: C₉H₁₂O₃S
MW: 200.26
Bod varu: 158…162 °C (10 mmHg)
Bod tání: 32…34 °C
Hustota: 1.174
Bod vzplanutí: 157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009100
CAS číslo: 80-40-0
EINECS: 201-276-7
Merck Index: 13,03889

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to light brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR