Tisk…

3-Amino-1,2,4-triazine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

146230100 146230500
ACRO146230100EA 2390 CZK
ACRO146230100 ACRO146230500
3-Amino-1,2,4-triazine 97%
3-Amino-1,2,4-triazine
Vzorec: C₃H₄N₄
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006459
CAS číslo: 1120-99-6
EINECS: 214-324-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR