Tisk…

3-Aminofenol 99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: 3-Hydroxyaniline, m-Aminophenol

146102500 146100010 146100050
ACRO146102500EA 1970 CZK
ACRO146102500 ACRO146100010 ACRO146100050
3-Aminofenol 99%
3-Aminofenol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109.13
Bod varu: 164 °C (15hPa)
Bod tání: 121…124 °C
Bod vzplanutí: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007786
CAS číslo: 591-27-5
EINECS: 209-711-2
UN: 2512
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00459

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 124 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR