Tisk…

Fluorid draselný 99.99% (trace metals basis)

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

146000050 146000250
ACRO146000050EA 2990 CZK
ACRO146000050 ACRO146000250
Fluorid draselný 99.99% (trace metals basis)
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Bod varu: 1505 °C (1013 hPa)
Bod tání: 860 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
UN: 1812
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR