Tisk…
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pseudocumene
140090010 140090025 140090100
ACRO140090010EA 2820 CZK
ACRO140090010 ACRO140090025 ACRO140090100
1,2,4-Trimethylbenzen 98%
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 168 °C (760 mmHg)
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.88 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008527
CAS číslo: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08100
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %